Få mere at vide
GSK2656157, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2656157 |
| CAS | 1337532-29-2 |
| Molekylær formel | C23H21FN6O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-(4-Amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-2-(6-methyl-2-pyridinyl)-ethanone, 5-[4-Fluoro-1-[(6-methyl-2-pyridinyl)acetyl]-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| SMIL | O=C(CC1=CC=CC(C)=N1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=NC=NC(N)=C54)=C3F |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.45 |
| Formel vægt | 416.1761 |