Få mere at vide
GSK2636771, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2636771 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of PI3Kβ with a Ki of 0.89 nM and an IC50 of 5.2 nM, showing 900-fold selectivity over p110α and p110γ, and 10-fold selectivity over p110δ isoforms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2636771 |
| CAS | 1372540-25-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22F3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NC2=C(C(O)=O)C=C(C=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3C)N4CCOCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.42 |
| Formel vægt | 433.42 |
| Vis mere |