Få mere at vide
GSK2334470, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456278 10 mg
16446616 100 mg
16402407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16456278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14981
MedChemExpress GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK2334470
CAS 1227911-45-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H34N8O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM)
SMIL O=C([C@@H]1CN(C2=NC(NC)=NC(C3=CC4=C(C=C3)C(N)=NN4)=C2)[C@H](C)CC1)NC5CCCCC5
Molekylvægt (g/mol) 462.59
Formel vægt 462.59
Procent renhed 95.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease