Få mere at vide
GSK2256098, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2256098 is a selective FAK kinase inhibitor, which inhibits growth and survival of pancreatic ductal adenocarcinoma cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2256098 |
| CAS | 1224887-10-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23ClN6O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.31 mM) |
| SMIL | O=C(NOC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=CC(C)=NN3C(C)C)=NC=C2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.89 |
| Formel vægt | 414.89 |
| Vis mere |