Få mere at vide
GSK2200150A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2200150A |
| CAS | 1443138-53-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23NO3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 65 mg/mL (181.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N1(CC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)CCC4(C(C=CS5)=C5CCO4)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.47 |
| Formel vægt | 357.47 |
| Vis mere |