missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK2018682, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480248
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480248 5 mg 5mg
16457626 100 mg -
16443646 25 mg -
16437788 10 mg -
16423747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19511

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.

GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK2018682
CAS 1034688-30-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClN4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (283.52 mM)
SMIL O=C(O)CCCN1C=CC2=C1C=CC=C2C3=NOC(C4=CC(Cl)=C(OC(C)C)N=C4)=N3
Molekylvægt (g/mol) 440.88
Formel vægt 440.88
Procent renhed 98.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.