Få mere at vide
GSK1292263, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK1292263 |
| CAS | 1032823-75-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 20 mg/mL (43.81 mM) |
| SMIL | CC(C1=NOC(N2CCC(CC2)COC3=CN=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)S(C)(=O)=O)=N1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.56 |
| Formel vægt | 456.56 |
| Vis mere |