Få mere at vide
GSK1059615, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487677
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487677 5 mg -
16464938 10 mg -
16445716 100 mg 100mg
16431187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487677 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12036
MedChemExpress GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK1059615
Fysisk form Solid
CAS 958852-01-2
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H11N3O2S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(S/C1=C\C2=CC=C3N=CC=C(C3=C2)C4=CC=NC=C4)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 333.36
Formel vægt 333.36
Procent renhed 98.0%