Få mere at vide
GSK0660, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475846 100 mg -
16467847 5 mg 5mg
16445128 10 mg -
16411367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12377
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK0660
CAS 1014691-61-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N2O5S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
SMIL O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Molekylvægt (g/mol) 418.49
Formel vægt 418.49
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism