Få mere at vide
GSK PERK Inhibitor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-GSK2606414 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31) |
| Formel vægt | 469.1526 |