Få mere at vide
GSK-LSD1 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-LSD1 dihydrochloride |
| CAS | 2102933-95-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H22Cl2N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (216.08 mM) |
| SMIL | C1(N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CCNCC1.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.24 |
| Formel vægt | 289.24 |
| Vis mere |