Få mere at vide
Thermo Scientific™ GSK-J4 hydrochlorid, 95 %
Artikelnummer. 17101136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17101136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17101136 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468001000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-J4 hydrochlorid
CAS 1797983-09-5
Synonym Ethyl-3-((6-(4,5-dihydro-lH-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoathydrochlorid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C24H27N502. H Cl
Formel vægt 453.96
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%