Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK J2
Beskrivelse
Inactive control of GSK J1 (IC50 > 100 μM for inhibition of JMJD3/UTX).
Cell permeable ester derivative, GSK J5 and Active Analog also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK J2 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 389.45 |
| Fysisk form | Powder |
| Farve | White |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.451 |