Få mere at vide
GSK-J2, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-J2 is an isomer of GSK-J1 that does not have any specific activity. GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-J2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1394854-52-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (107.84 mM) |
| SMIL | O=C(O)CCNC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NC(N3CCC(C=CC=C4)=C4CC3)=C1 |
| Vis mere |