missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GSK J1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18055332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055332 50 mg
18034352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18055332 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4593/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent JMJD3/UTX inhibitor

Potent inhibitor of the H3K27 histone demethylases JMJD3 (KDM6B) and UTX (KDM6A) (IC50 values are 28 and 53 nM respectively). Also inhibits KDM5B, KDM5C and KDM5A (IC50 values are 170, 550 and 6,800 nM respectively). Exhibits no activity against a panel of other histone demethylases (IC50 >20 μM), and displays no significant inhibitory activity against 100 protein kinases at a concentration of 30 μM.

Ethyl ester derivative and Negative Control also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1373422-53-7
Molekylær formel C22H23N5O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK J1
Mængde 50 mg
Formel vægt 389.45
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 389.459
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.