missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK J1
Beskrivelse
Potent inhibitor of the H3K27 histone demethylases JMJD3 (KDM6B) and UTX (KDM6A) (IC50 values are 28 and 53 nM respectively). Also inhibits KDM5B, KDM5C and KDM5A (IC50 values are 170, 550 and 6,800 nM respectively). Exhibits no activity against a panel of other histone demethylases (IC50 >20 μM), and displays no significant inhibitory activity against 100 protein kinases at a concentration of 30 μM.
Ethyl ester derivative and Negative Control also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK J1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 389.45 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.459 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?