Få mere at vide
GSK-J1, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-J1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1373422-53-7 |
| Farve | Brownish Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O |
| Vis mere |