Få mere at vide
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-J1 lithium salt |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22LiN5O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMIL | [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.38 |
| Formel vægt | 395.38 |
| Vis mere |