Få mere at vide
GSK 923295, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-N-((1S)-2-((2-(dimethylamino)acetyl)amino)-1-((4-(8-((1S)-1-hydroxyethyl)imidazo(1,2-a)pyridin-2-yl)phenyl)methyl)ethyl)-4-(1-methylethoxy)-benzamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H38ClN5O4/c1-20(2)42-29-13-12-24(16-27(29)33)32(41)35-25(17-34-30(40)19-37(4)5)15-22-8-10-23(11-9-22)28-18-38-14-6-7-26(21(3)39)31(38)36-28/h6-14,16,18,20-21,25,39H,15,17,19H2,1-5H3,(H,34,40)(H,35,41)/t21-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 591.2612 |