Få mere at vide
GSK-923295, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-923295 |
| CAS | 1088965-37-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H38ClN5O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 30 mg/mL (50.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C2=CN3C(C([C@@H](O)C)=CC=C3)=N2)C=C1)CNC(CN(C)C)=O)C4=CC(Cl)=C(C=C4)OC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 592.13 |
| Formel vægt | 592.13 |
| Vis mere |