Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 9027
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18073872
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073872 50 mg
18046042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18073872 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4116/50
Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor agonist (pIC50 = 8). Inhibits production of the proinflammatory mediator IL-6 in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1229096-88-1
Molekylær formel C27H19F4N3O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 9027
Mængde 50 mg
Formel vægt 525.52
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 525.522