Få mere at vide
GSK-872, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-872 is a RIPK3 inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 1.8 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 1.3 nM. GSK-872 decreases the RIPK3-mediated necroptosis and subsequent cytoplasmic translocation and expression of HMGB1, as well as ameliorates brain edema and neurological deficits in early brain injury.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-872 |
| CAS | 1346546-69-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17N3O2S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C2N=CC=C(C2=C1)NC3=CC=C4SC=NC4=C3)(C(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.49 |
| Formel vægt | 383.49 |
| Vis mere |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?