Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 690693
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045322
Skift visning
10mg
Artikelnummer.
18045322 10mg
1 options
Artikelnummer. 18045322 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4144/10
Akt kinase inhibitor. Antitumor
ATP-competitive pan-Akt kinase inhibitor (IC50 values are 2, 13 and 9 nM of Akt1, 2 and 3 respectively). Also exhibits some inhibition for AMPK, PKA and PAK and PKC isoforms (IC50 < 100 nM). Displays antiproliferative and apoptotic effects in tumor cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 690693
CAS 937174-76-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C21H27N7O3
Formel vægt 425.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 425.493