missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK 650394, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472467
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472467 50 mg -
16436358 10 mg -
16428947 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16472467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15192

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK 650394 is a novel SGK inhibitor with IC50 of 62 nM and 103 nM for SGK1 and SGK2 in the SPA assay respectively. GSK 650394 also inhibits influenza virus replication.

GSK 650394 is a novel SGK inhibitor with IC50 of 62 nM and 103 nM for SGK1 and SGK2 in the SPA assay respectively. GSK 650394 also inhibits influenza virus replication.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK 650394
CAS 890842-28-1
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H22N2O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40.7 mg/mL (106.42 mM)
SMIL O=C(O)C(C=C1)=C(C2CCCC2)C=C1C3=CNC(C3=C4)=NC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Formel vægt 382.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.