Få mere at vide
GSK-626616, TRC
Artikelnummer. 30240912
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30240912 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30240912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7978535MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
CAS 1025821-33-3
Molekylær formel C18H10Cl2N4OS
Mængde 5 mg
Synonym GSK 626616, GSK-626616
InChI formel InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
SMIL Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2
IUPAC navn (5Z)-2-(2,6-dichloranilino)-5-(quinoxalin-6-ylmethyliden)-1,3-thiazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 401.27
Formel vægt 399.9952