Få mere at vide
Thermo Scientific™ GSK-5959, 95%
Artikelnummer. 17110646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
17110646 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 17110646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468041000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-5959
CAS 901245-65-6
Synonym N-[2,3-dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-6-(1-piperidinyl)-1 H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxy-benzamid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C22H26N4O3
Formel vægt 394.47
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%