missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 583

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Beskrivelse
GSK 583 is a potent RIPK2 inhibitor (IC50 values are 2 and 5 nM at rat and human kinases, respectively). Displays selectivity for RIP2K over p38α, VEGFR2 and a panel of 300 kinases. Exhibits some inhibition at BRK and Aurora A. Also displays similar binding affinity, but no detectable functional activity at RIP3. Active in vivo. Moderately orally bioavailable and cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[(1,1-Dimethylethyl)sulfonyl]-N-(5-fluoro-1H-indazol-3-yl)-4-quinolinamine |
| CAS | 1346547-00-9 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C20H19FN4O2S |
| Renhed | 98% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion