missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GSK 525762A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide |
| CAS | 1260907-17-2 |
| Molekylær formel | C22H22ClN5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GSK 525762A, I-BET 762 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1 |
| SMIL | CCNC(=O)C[C@@H]1N=C(c2ccc(Cl)cc2)c3cc(OC)ccc3n4c(C)nnc14 |
| IUPAC navn | 2-[(4S)-6-(4-chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]-N-ethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.9 |
| Formel vægt | 423.1462 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?