Få mere at vide
GSK 4027, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK 4027 is a chemical probe for the PCAF/GCN5 bromodomain with an pIC50 of 7.4±0.11 for PCAF in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK 4027 |
| CAS | 2079896-25-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21BrN4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (132.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=C(N[C@@H]2C[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.28 |
| Formel vægt | 377.28 |
| Vis mere |