Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals GSK-3beta-hæmmer VIII
Artikelnummer. 15406459
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406459 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15406459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64554.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 487021-52-3 | C12H12N4O4S, C12H12N4O4S | 308.31 g/mol
En cellegennemtrængelig, potent og selektiv inhibitor af GSK-3beta
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig, potent og selektiv inhibitor af GSK-3beta
CAS 487021-52-3
Molekylær formel C12H12N4O4S
Formel vægt 308,31 g/mol
Synonym AR-A014418
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof