Få mere at vide
Invitrogen™ GSK-3b[pS9] Human ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 18406648
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
18406648 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 18406648 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01097103PHO
De ProcartaPlex Human GSK-3 beta[pS9] Simplex Kit måler niveauet af phosphoryleret CREB (phosphoryleringssted: Ser9) i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan oprette dit eget multiplex-panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
De ProcartaPlex Human GSK-3 beta[pS9] Simplex Kit måler niveauet af phosphoryleret CREB (phosphoryleringssted: Ser9) i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan oprette dit eget multiplex-panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret multiplexpanel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brug af enten ProcartaPlex Cellelysebuffer (kat. nr. EPX-999999-900) eller celleekstraktionsbuffer (kat. nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt-protease- og fosfataseinhibitor engangscocktail (–100X) (kat. nr. 78440 eller 7). Disse buffere er ikke inkluderet i panelet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
Om ProcartaPlex Assays for Luminex Platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatant, cellelysat og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , xMAP INTELLIFLEX, xMAP INTELLIFLEX DR-SE, og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Hertil kommer xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemet tilbyder dobbelt-rapporter-funktion, der tillader måling af en anden parameter af analytten, og har sideudskubningsfunktioner for øget fleksibilitet og automatisering. Sammen med ProcartaPlex signalanalyser, den xMAP INTELLIFLEX DR-SE instrument muliggør kvantificering og multipleksing af phosphorylerede og totale proteiner i samme brønd, på samme Luminex perle og i samme analysekørsel.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Assay følsomhed Som bestemt for parti 1: 0,01 U/ml
Analyseområde Som bestemt for parti 1: 0,05 til 200 U/ml
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene GSK-3b
Gene Alias GSK3B, GSK-3beta, GSK3, glykogensyntase kinase 3 beta
Gen-id (Entrez) 2932
Gen symbol GSK-3b
Interassay CV Som bestemt for parti 1: 8,12 %
Intraassay CV Som bestemt for parti 1: 4,84 %
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (forfortyndet): 25μ L
UniProt ID P49841
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Neurobiologi, Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.