Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 3787
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18063922
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063922 50 mg
18025332 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18063922 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3961/50
Potent and selective PPARδ antagonist
Potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist (pIC50 = 6.6). Displays no measurable affinity for PPARα or PPARγ in vitro (pIC50< 5).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188591-46-0
Molekylær formel C15H12ClF3N2O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 3787
Mængde 50 mg
Formel vægt 392.78
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 392.78