Få mere at vide
GSK 321, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-(4-Fluorobenzyl)-N-(3-((S)-1-hydroxyethyl)phenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28FN5O3/c1-17-14-33(28(37)24-7-4-12-30-24)16-23-25(27(36)31-22-6-3-5-20(13-22)18(2)35)32-34(26(17)23)15-19-8-10-21(29)11-9-19/h3-13,17-18,30,35H,14-16H2,1-2H3,(H,31,36)/t17-,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 501.2176 |