missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 319347A

Potent and selective IKKε inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5672/10
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.Tekniske data
| Potent and Selective Inhibitor | |
| 862812-98-4 | |
| 469.53g/mol | |
| IkB Kinase Inhibitors |
| IkB Kinase | |
| C22H19N3O5S2 | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
For Research Use Only