Få mere at vide
GSK-2881078, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499486 50 mg -
16482828 10 mg -
16425577 5 mg 5mg
16422536 25 mg -
16410006 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100186
MedChemExpress GSK 2881078 is a selective androgen receptor modulator potentially for the treatment of cachexia.
GSK 2881078 is a selective androgen receptor modulator potentially for the treatment of cachexia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-2881078
CAS 1539314-06-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13F3N2O2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (99.90 mM)
SMIL N#CC1=C(C(F)(F)F)C2=C(N([C@H](C)CS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 330.33
Formel vægt 330.33
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation