missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GSK 2833503A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18757546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18757546 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18757546 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6497/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective TRPC6 and TRPC3 antagonist

GSK 2833503A is a potent and selective TRPC6 and TRPC3 antagonist (IC50 = 3-16 nM and 21-100 nM, respectively). GSK 2833503A exhibits >63-fold selectivity over other ion channels, including other TRP channels, CaV1.2, hERG and NaV1.5. GSK 2833503A suppresses angiotensin II or endothelin-1-induced cardiac hypertrophy signaling in HEK293 cells in vitro and in cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [2-[(4-Chloro-2-fluorophenyl)amino]-5-methyl-4-thiazolyl][(2 S,3 S)-2,3-dimethyl-1-piperidinyl]methanone
CAS 1366234-01-6
Mængde 10 mg
Mål TRPC Channel Blockers
Molekylær formel C18H21ClFN3OS
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.