Få mere at vide
GSK 2830371, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459397 5 mg 5mg
16436956 100 mg -
16436858 10 mg -
16431206 200 mg -
16412927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16459397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15832
MedChemExpress GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 2830371
CAS 1404456-53-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H29ClN4O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (110.62 mM)
SMIL ClC1=CN=C(C)C(NCC2=CC=C(C(N[C@@H](CC3CCCC3)C(NC4CC4)=O)=O)S2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 461.02
Formel vægt 461.02
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease