Få mere at vide
R&D Systems™ GSK 264220A
Artikelnummer. 18063942
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063942 50 mg
18024732 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18063942 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3752/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685506-42-7
Molekylær formel C17H21N3O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 264220A
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 363.43
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 363.432