missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GSK 2334470

Artikelnummer. 18095642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18095642 10 mg
18064462 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18095642 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4143/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly potent, selective PDPK1 (PDK1) inhibitor

Potent 3-phosphoinositide-dependent protein kinase (PDPK1) inhibitor (IC50 ∽ 10 nM). Exhibits no effect on other kinases including Aurora, ROCK, p38 MAPK and PI 3-K. Suppresses T-loop phosphorylation and subsequent activation of PDK1 substrates S6K1, SGK and RSK in vitro; exhibits limited inhibitory effect on Akt activation. Delays melanomagenesis and metastasis in BrafV600E::Pten(-/-) mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1227911-45-6
Molekylær formel C25H34N8O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK 2334470
Mængde 10 mg
Formel vægt 462.59
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 462.602
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.