Få mere at vide
GSK 2126458, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluoro-N-[2-methoxy-5-[4-(4-pyridazinyl)-6-quinolinyl]-3-pyridinyl]benzenesulfonamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H17F2N5O3S/c1-35-25-23(32-36(33,34)24-5-3-18(26)12-21(24)27)11-17(13-29-25)15-2-4-22-20(10-15)19(7-8-28-22)16-6-9-30-31-14-16/h2-14,32H,1H3 |
| Formel vægt | 505.102 |