missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GSK 1702934A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18757356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18757356 10 mg
18796946 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18757356 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6508/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective TRPC3/6 activator

GSK 1702934A is a potent and selective TRPC3/6 activator (EC50 = 80 and 440 nM for TRPC3 and 6, respectively). Exhibits no activity at TRPV4, TRPA1, M1, M4, CaV1.2, hERG, NaV1.5, or CXCR5 receptors at concentrations <10 μmol/L. Induces TRPC3/6-currents in HEK293 cells transduced with recombinant human TRPC3/6. Directly activates TRPC channels through by-passing phospholipase-C signaling. Also induces calcium signals in HEK-TRPC6 cells (pEC50 = 6.6).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-1-[1-[(5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thien-2-yl)carbonyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one
CAS 924377-85-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H25N3O2S
Formel vægt 395.52
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.