Få mere at vide
GSK 1016790A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK 1016790A |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22?/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 654.114 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |