Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 0660
Beskrivelse
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK 0660 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 418.49 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.48 |