Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
Artikelnummer. 31940416
Skift visning
Størrelse:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Diameter (metrisk) manchet | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
31940416
Leverandør
AL Glove Systems
Leverandørnr.
1118068081S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
GSE Gloves are manufactured from Ethylene Propylene Diene Rubber, offering excellent resistance to alcohols, acids, and alkalis. It also shows good resistance to aging and weathering. Due to its temperature resistance up to 130°C, it is also suitable for steam sterilization.
- Resistant to the commonly used chemicals for disinfection in production plants UV and ozone resistant.
- The gloves can withstand intense lighting situations and can be used with grounded port systems
- Fully electrically conductive
- This prevents for example powder adhesions due to static charging PERMEATION EN ISO 374-1:2016 or A1:2018, P Hydrogen peroxide 30% protection level 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Cap.177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Category III Directive 2016 or 425 EC Type |
| Kloreret | No |
| Renrumsklasse | Class 10,000 (ISO 7) |
| Farve | Black |
| Hånd | Ambidextrous |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | EPDM |
| Produkttype | Dry Box, Isolator Gloves |
| Størrelse | 8 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 266°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 130°C |
| Tykkelse (engelsk) | 24 mil |
| Tykkelse (metrisk) | 0.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding and Filling |
| Til brug med (udstyr) | Dry Box, Isolator, RABS |
| Greb design | Smooth |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Carton |
| Mængde | 10 Pk. |
| Temperatur (engelsk) Min | -4°F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20°C |
| Længde (engelsk) | 32 in. |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 7 in. |
| Diameter (metrisk) manchet | 180 mm |
| Vis mere Vis mindre |