Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSE sterile isolator bokshandsker
AL Glove Systems GSE sterile isolator bokshandsker
Artikelnummer. 31940416
Skift visning
Størrelse:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Diameter (metrisk) manchet | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
31940416
Leverandør
AL Glove Systems
Leverandørnr.
1118068081S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
GSE-handsker fremstilles af ethylenpropylen-Diene-gummi og tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for alkoholer, syrer og alkalier. De viser også god modstandsdygtighed over for aldring og forvitring. På grund af deres temperaturbestandighed op til 130 °C er de også egnede til dampsterilisering.
- Modstandsdygtig over for de almindeligt anvendte kemikalier til desinfektion i produktionsanlæg, UV- og ozonresistente.
- Handskerne kan modstå intense lyssituationer og kan bruges med jordede portsystemer
- Fuldt elektrisk ledende
- Dette forhindrer for eksempel pulveradhæsioner på grund af statisk opladning PERMEATION EN ISO 374-1:2016 eller A1:2018, P brintperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Kap.177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kategori III direktiv 2016 eller 425 EF-type |
| Kloreret | Nej |
| Renrumsklasse | Klasse 10.000 (ISO 7) |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | EPDM |
| Produkttype | Tørboks, isolatorhandsker |
| Størrelse | 8 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 266 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 130 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 24 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning |
| Til brug med (udstyr) | Tørboks, isolator, RABS |
| Greb design | Glat |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Karton |
| Mængde | 10 Pk. |
| Temperatur (engelsk) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Længde (engelsk) | 32 tommer |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 7 tommer |
| Diameter (metrisk) manchet | 180 mm |
| Vis mere Vis mindre |