Få mere at vide
AL Glove Systems GSE isolatorbokshandsker
Artikelnummer. 31337516
Skift visning
Størrelse:
Medium, 11
Medium, 8
Større, 9.5
X-Large, 11
X-Large, 9.5
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Diameter (metrisk) manchet
31337516 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337489 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337418 Medium, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337415 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337444 Medium, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337503 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337448 Medium, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337507 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337510 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337498 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337446 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337450 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337451 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337428 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337458 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337411 Større, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337509 Større, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337438 Større, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337413 Større, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337406 Større, 9.5 920 mm 0.6 mm 300 mm
31337417 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337460 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337481 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337437 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337432 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337500 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337445 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337412 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337505 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337464 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337491 X-Large, 9.5 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337504 X-Large, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337492 X-Large, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337409 X-Large, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337427 X-Large, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Artikelnummer. 31337516 Leverandør AL Glove Systems Leverandørnr. 1120048101
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Modstandsdygtig over for desinfektionskemikalier, UV- og ozonresistent og fuldt elektrisk ledende.
AL Glove Systems GSE-handsker lavet af ethylenpropylen-dianegummi (EPDM) viser høj modstandsdygtighed over for de fleste desinfektionskemikalier. Elastomer-EPDM er modstandsdygtig over for alkoholer såvel som over for syrer og alkalier. Den viser også god modstandsdygtighed over for aldring og vejrpåvirkning. På grund af dens temperaturbestandighed op til 130 °C er den også egnet til dampsterilisering.
  • Modstandsdygtig over for desinfektionskemikalier
  • Modstandsdygtig over for de almindeligt anvendte kemikalier til desinfektion i produktionsanlæg
  • UV- og ozonresistent
  • Handskerne kan tåle intense lyssituationer
  • Fuldt elektrisk ledende
  • Handskerne kan bruges med jordede portsystemer, hvilket for eksempel forhindrer krudtadhæsioner på grund af statisk opladning
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type
Kloreret Nej
Farve Sort
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Tørboks, isolatorhandsker
Størrelse Større, 9.5
Temperatur (engelsk) Max. 266 °F
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 16 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning.
Til brug med (udstyr) Tørboks, isolator, RABS
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Temperatur (engelsk) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 8 tommer
Diameter (metrisk) manchet 200 mm