Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSE isolatorbokshandsker
AL Glove Systems GSE isolatorbokshandsker
Artikelnummer. 31337489| Artikelnummer. | Størrelse | Længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | Diameter (metrisk) manchet |
|---|---|---|---|---|
| 31337489 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Medium, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337516 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337498 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | X-Large, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
AL Glove Systems GSE-handsker lavet af ethylenpropylen-dianegummi (EPDM) viser høj modstandsdygtighed over for de fleste desinfektionskemikalier. Elastomer-EPDM er modstandsdygtig over for alkoholer såvel som over for syrer og alkalier. Den viser også god modstandsdygtighed over for aldring og vejrpåvirkning. På grund af dens temperaturbestandighed op til 130 °C er den også egnet til dampsterilisering.
- Modstandsdygtig over for desinfektionskemikalier
- Modstandsdygtig over for de almindeligt anvendte kemikalier til desinfektion i produktionsanlæg
- UV- og ozonresistent
- Handskerne kan tåle intense lyssituationer
- Fuldt elektrisk ledende
- Handskerne kan bruges med jordede portsystemer, hvilket for eksempel forhindrer krudtadhæsioner på grund af statisk opladning
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | EPDM |
| Produkttype | Tørboks, isolatorhandsker |
| Størrelse | Medium, 8 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 266°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 130 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 16 mil |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning. |
| Til brug med (udstyr) | Tørboks, isolator, RABS |
| Greb design | Glat |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Karton |
| Temperatur (engelsk) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Længde (engelsk) | 32 tommer |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 7 tommer |
| Diameter (metrisk) manchet | 180 mm |
| Vis mere Vis mindre |