Få mere at vide
AL Glove Systems GSE Duo sterile isolator bokshandsker
Artikelnummer. 31940371
Skift visning
Størrelse:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
Længde (metrisk):
800 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Diameter (metrisk) manchet Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk)
31940371 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940342 8 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940353 8 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940373 8 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940338 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm
31940385 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940412 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940391 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940340 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm
31940380 11 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940411 11 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940404 11 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940344 11 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940351 11 300 mm 0.4 mm 800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31940371 Leverandør AL Glove Systems Leverandørnr. 1518048101S
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver fremragende beskyttelse mod de fleste desinfektionsmidler med fremragende aldrings- og vejrbestandighed.
  • Elastomer-EPDM er modstandsdygtig over for alkoholer såvel som over for syrer og alkalier.
  • Temperaturbestandig op til 130 °C og egnet til dampsterilisering
  • Modstandsdygtig over for de almindeligt anvendte kemikalier til desinfektion i produktionsanlæg, UV- og ozonbestandig og modstår intense lysforhold.
  • Fuldstændig elektrisk ledende på brugersiden for at undgå elektrisk opladning ved at glide ind og ud af handskerne.
  • Handskerne kan bruges med jordede portsystemer i henhold til EU-retningslinjer GMP bilag 1 Strategi for forureningskontrol (CCS) tofarvet handske, sort indvendigt eller hvid udvendigt for nem visuel inspektion
  • PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Brintoverilte 30% Beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Kap.177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III direktiv 2016 eller 425 EF-type
Kloreret Nej
Renrumsklasse Klasse 10.000 (ISO 7)
Farve Multi
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Tørboks, isolatorhandsker
Størrelse 9.5
Temperatur (engelsk) Max. 266 °F
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 16 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning
Til brug med (udstyr) Tørboks, isolator, RABS
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Mængde 10 Pk.
Temperatur (engelsk) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 7 tommer
Diameter (metrisk) manchet 180 mm