Få mere at vide
AL Glove Systems GSE Duo Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31337515
Skift visning
Størrelse:
Medium, 8
Større, 9.5
X-Large, 11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Diameter (metrisk) manchet
31337515 X-Large, 11 225 mm
31337513 Medium, 8 180 mm
31337452 Medium, 8 200 mm
31337431 Medium, 8 225 mm
31337421 Større, 9.5 160 mm
31337475 Større, 9.5 180 mm
31337502 Større, 9.5 200 mm
31337423 Større, 9.5 225 mm
31337468 Større, 9.5 250 mm
31337470 Større, 9.5 300 mm
31337490 X-Large, 11 180 mm
31337455 X-Large, 11 200 mm
31337496 X-Large, 11 250 mm
31337478 X-Large, 11 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31337515 Leverandør AL Glove Systems Leverandørnr. 1522548111
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dobbeltlags sort/hvide handsker, modstandsdygtige over for desinfektionsmidler, UV/ozon og fuldt elektrisk ledende, i overensstemmelse med EU-bilag GMP 1.
AL Glove Systems GSE Duo Gloves lavet af Ethylen Propylene Diene Rubber (EPDM) i sort/hvid viser høj modstandsdygtighed over for de fleste desinfektionskemikalier. Elastomer-EPDM er modstandsdygtig over for alkoholer såvel som over for syrer og alkalier. Den viser også god modstandsdygtighed over for aldring og vejrpåvirkning. På grund af dens temperaturbestandighed op til 130 °C er den også egnet til dampsterilisering.
  • Modstandsdygtig over for desinfektionskemikalier
  • Modstandsdygtig over for de almindeligt anvendte kemikalier til desinfektion i produktionsanlæg
  • UV- og ozonresistent
  • Handskerne kan tåle intense lyssituationer
  • Fuldstændig elektrisk ledende på brugersiden for at undgå elektrisk opladning ved at glide ind og ud af handskerne
  • Handskerne kan bruges med jordede portsystemer
  • Ifølge EU-retningslinjerne GMP bilag 1, forureningskontrolstrategi, er CCS tofarvede handsker sorte indvendigt / hvide udvendigt for nem visuel inspektion
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type
Kloreret Nej
Farve Multi
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Tørboks, isolatorhandsker
Størrelse X-Large, 11
Temperatur (engelsk) Max. 266 °F
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 16 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning.
Til brug med (udstyr) Tørboks, isolator, RABS
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Temperatur (engelsk) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 9 tommer
Diameter (metrisk) manchet 225 mm