Få mere at vide
AL Glove Systems GSC Sterile isolatorbokshandsker
Artikelnummer. 31940417
Skift visning
Størrelse:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Diameter (metrisk) manchet Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk)
31940417 11 250 mm 0.6 mm 800 mm
31940366 8 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940355 8 180 mm 0.6 mm 800 mm
31940369 8 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940347 8 200 mm 0.6 mm 800 mm
31940407 8 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940405 8 225 mm 0.6 mm 800 mm
31940360 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm
31940388 9.5 160 mm 0.6 mm 800 mm
31940386 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940401 9.5 180 mm 0.6 mm 800 mm
31940372 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940345 9.5 200 mm 0.4 mm 920 mm
31940377 9.5 200 mm 0.6 mm 800 mm
31940336 9.5 200 mm 0.6 mm 920 mm
31940367 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940357 9.5 225 mm 0.6 mm 800 mm
31940352 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940378 9.5 250 mm 0.4 mm 920 mm
31940395 9.5 250 mm 0.6 mm 800 mm
31940343 9.5 250 mm 0.6 mm 920 mm
31940374 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm
31940382 9.5 300 mm 0.6 mm 800 mm
31940413 11 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940389 11 180 mm 0.6 mm 800 mm
31940356 11 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940393 11 200 mm 0.6 mm 800 mm
31940329 11 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940337 11 225 mm 0.4 mm 920 mm
31940408 11 225 mm 0.6 mm 800 mm
31940332 11 225 mm 0.6 mm 920 mm
31940346 11 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940402 11 250 mm 0.4 mm 920 mm
31940335 11 250 mm 0.6 mm 920 mm
31940375 11 300 mm 0.4 mm 800 mm
31940398 11 300 mm 0.4 mm 920 mm
31940365 11 300 mm 0.6 mm 800 mm
31940334 11 300 mm 0.6 mm 920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31940417 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1325068111S
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Materialet har høj modstandsdygtighed over for ilt, ozon og UV-stråler.
  • GSC Handskebokshandsker er lavet af klorsulfoneret polyethylen og CSM er velegnede til at arbejde med oxiderende produkter, koncentreret salpetersyre eller saltsyre, ammoniak.
  • Giver beskyttelse ved håndtering af syrer, alkalier og alkoholer.
  • Temperaturbestandig op til 120 grader
  • UV-stabil og god modstand, f.eks. i inerte gas-svejsebokse eller UV-intensive belysningssituationer VHP-resistente
  • Egnet til isolatorer desinficeret med fordampet brintoverilte PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Et methanolbeskyttelsesniveau 4
  • K natriumhydroxid 40% beskyttelsesniveau 6
  • L-svovlsyre 96% beskyttelsesniveau 6
  • P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Spécification
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III direktiv 2016 eller 425 EF-type
Kloreret Nej
Renrumsklasse Klasse 10.000 (ISO 7)
Farve Naturlig hvid
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale CSM
Produkttype Tørboks, isolatorhandsker
Størrelse 11
Temperatur (engelsk) Max. 248 °F
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (engelsk) 24 mio
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning
Til brug med (udstyr) Tørboks, isolator, RABS
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Mængde 10 Pk.
Temperatur (engelsk) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 10 tommer
Diameter (metrisk) manchet 250 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.